4-(Dimethylamino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 22 EUR
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Kookpunt: 187 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023144
CAS nummer: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
UN: 2735
ADR: 8,III