4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 62.9 EUR
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144.22 g/mol
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840691
CAS nummer: 5464-12-0