5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0900-1G OR0900-5G
APOSOR0900-1GEA 0 EUR
APOSOR0900-1G APOSOR0900-5G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425728
CAS nummer: 207290-72-0