(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 61.4 EUR
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229.07 g/mol
Smeltpunt: 178…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010632
CAS nummer: 13737-36-5