Benzopinacol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0902-100G OR0902-25G OR0902-500G
APOSOR0902-100GEA 43.8 EUR
APOSOR0902-100G APOSOR0902-25G APOSOR0902-500G
Benzopinacol
Benzopinacol
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Smeltpunt: 171…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004448
CAS nummer: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III