(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 176 EUR
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Kookpunt: 168…176 °C
Dichtheid: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064413
CAS nummer: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8 III