5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 35.1 EUR
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 136…140 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007290
CAS nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1