3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 67.2 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
Smeltpunt: 138…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012521
CAS nummer: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2