(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 73 EUR
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Smeltpunt: 244…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274196
CAS nummer: 17857-14-6