4-Methoxysalicylaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0913-100G OR0913-25G OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA 121 EUR
APOSOR0913-100G APOSOR0913-25G APOSOR0913-500G
4-Methoxysalicylaldehyde 97%
4-Methoxysalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
Smeltpunt: 40…43 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003327
CAS nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0