1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
OR0918-100G OR0918-25G
APOSOR0918-100GEA 204 EUR
APOSOR0918-100G APOSOR0918-25G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Smeltpunt: 129…134 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02682623
CAS nummer: 120728-10-1