2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 38 EUR
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
Smeltpunt: 199…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053557
CAS nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3