3-Methylpicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 22 EUR
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinic acid
3-Methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Smeltpunt: 114…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191553
CAS nummer: 4021-07-2