Diisopropyl azodicarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 35.1 EUR
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Diisopropyl azodicarboxylate 98%
Diisopropyl azodicarboxylate
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
Kookpunt: 74…75 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 44319 °C
Dichtheid: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008875
CAS nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III