Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.9 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 38…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673014
CAS nummer: 148547-19-7