1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0926-1G OR0926-25G OR0926-5G
APOSOR0926-1GEA 22 EUR
APOSOR0926-1G APOSOR0926-25G APOSOR0926-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆N₄
Smeltpunt: 187…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113611
CAS nummer: 6752-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III