1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 291 EUR
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053019
CAS nummer: 2113-05-5