4-Methoxy-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0934-25G OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA 54.1 EUR
APOSOR0934-25G APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.1500 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134138
CAS nummer: 577-72-0