3,5-Dichlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 24.9 EUR
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Kookpunt: 309
Smeltpunt: 184…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002494
CAS nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4