2-Bromo-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 103 EUR
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropyridine
2-Bromo-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Kookpunt: 145…147 °C/10mmHg
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006222
CAS nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III