2-Amino-5-nitro-4-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 22 EUR
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
Smeltpunt: 223…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010692
CAS nummer: 21901-40-6