Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 431 EUR
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234.30 g/mol
Smeltpunt: 89…90 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973340
CAS nummer: 80518-57-6