4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 22 EUR
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Formule: C₉H₁₈N₂O
Kookpunt: 100…115 °C/0,15mmHg
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03274733
CAS nummer: 53617-35-9