4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0957-1G OR0957-5G OR0957-10G
APOSOR0957-1GEA 26.3 EUR
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G APOSOR0957-10G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formule: C₉H₁₈N₂
Smeltpunt: 52…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038011
CAS nummer: 5004-07-9
EINECS: 225-676-6