1-Thiazol-2-ylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 40.9 EUR
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formule: C₇H₁₁N₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00778419
CAS nummer: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5