3-Azetidinecarboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0961-5G OR0961-25G OR0961-100G
APOSOR0961-5GEA 22 EUR
APOSOR0961-5G APOSOR0961-25G APOSOR0961-100G
3-Azetidinecarboxylic acid 96%
3-Azetidinecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191763
CAS nummer: 36476-78-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable