4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 1360 EUR
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663835
CAS nummer: 52120-49-7