2-Chloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0970-100G OR0970-25G OR0970-500G
APOSOR0970-100GEA 43.8 EUR
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G APOSOR0970-500G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂
Kookpunt: 75…76 °C/10mmHg
Smeltpunt: 62…67 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006060
CAS nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III