3-Chloor-1-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 68.7 EUR
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Chloor-1-propanol
3-Chloor-1-propanol
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Kookpunt: 160…162 °C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002943
CAS nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III