3-Bromo-1-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 57 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Kookpunt: 70…72 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002942
CAS nummer: 627-18-9