2-Chloroethylammonium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 38 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Chloroethylammonium chloride 97%
2-Chloroethylammonium chloride
Formule: C₂H₇Cl₂N
Smeltpunt: 140…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012887
CAS nummer: 870-24-6