1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0989-100G OR0989-25G OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA 211 EUR
APOSOR0989-100G APOSOR0989-25G APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClN
Smeltpunt: 208…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012842
CAS nummer: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III