1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 0 EUR
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001372
CAS nummer: 77-55-4