ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: ['2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid'], α-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic Acid
OR0997-25G OR0997-5G
APOSOR0997-25GEA 205 EUR
APOSOR0997-25G APOSOR0997-5G
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
alpha-Cyclohexylphenylacetic acid
Formule: C₁₄H₁₈O₂
MW: 218.30 g/mol
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001477
CAS nummer: 3894-09-5