Cyclopropanecarbonitrile 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0999-100G OR0999-25G
APOSOR0999-100GEA 139 EUR
APOSOR0999-100G APOSOR0999-25G
Cyclopropanecarbonitrile 94%
Cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₄H₅N
Kookpunt: 133…135 °C
Dichtheid: 0,905 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001269
CAS nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II