Zinc-copper couple
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 121 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formule: CuZn
Smeltpunt: 419…420 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084851
CAS nummer: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III