2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 123 EUR
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltpunt: 50…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052712
CAS nummer: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II