1-Methylimidazool 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 73 EUR
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Methylimidazool 99%
1-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 198 °C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II