Isobutyrylchloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 43.8 EUR
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Isobutyrylchloride 98%
Isobutyrylchloride
Formule: C₄H₇ClO
Kookpunt: 91…93 °C
Smeltpunt: –90 °C
Dichtheid: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000717
CAS nummer: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8,II