3-Methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 60 EUR
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzyl alcohol
3-Methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 130…135 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004637
CAS nummer: 6971-51-3