N-Methyl-tert-butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 176 EUR
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87.166 g/mol
Kookpunt: 67…69 °C
Dichtheid: 0.727 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042853
CAS nummer: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN: 2733
ADR: 3+8 II