2-Methylcyclohexanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 96.4 EUR
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Methylcyclohexanol
2-Methylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Kookpunt: 163…167 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001443
CAS nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III