5-Nonanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 151 EUR
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanone
5-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
Kookpunt: 186…187 °C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,826 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009484
CAS nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5