2,4-Pentanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 22 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanediol
2,4-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 200…201 °C
Dichtheid: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004549
CAS nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable