Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 308 EUR
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Smeltpunt: 190…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646333
CAS nummer: 2164-61-6