Tetrabutylammonium bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 26.3 EUR
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Tetrabutylammonium bromide 98%
Tetrabutylammonium bromide
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Smeltpunt: 101…106 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011633
CAS nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2