Tetrabutylammonium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 24.9 EUR
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Tetrabutylammonium iodide
Tetrabutylammonium iodide
Formule: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Smeltpunt: 142…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011636
CAS nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5