2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10059-100G OR10059-25G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 238 EUR
APOSOR10059-100G APOSOR10059-25G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
Smeltpunt: 49…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151805
CAS nummer: 114772-53-1