Acridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 95 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridine
Acridine
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179.22 g/mol
Kookpunt: 346 °C
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005025
CAS nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III