trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 24.9 EUR
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012566
CAS nummer: 50910-54-8